Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 366,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653769
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Boc-Glu-OtBu,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
YMOYURYWGUWMFM-VIFPVBQESA-N
Application
Boc-Glu-OtBu is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unique peptides containing glutamate tert-butyl ester residues.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (T) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu-OtBu
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B2522-5G | 04061832421377 |