Merck
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-D-glutaminsäure-1-benzylester
Größe auswählen
5 G
€ 305,00
€ 305,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 305,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
Beilstein:
4154458
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 305,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChIKey
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)