Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 467,00 € 396,95 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-181-0
Beilstein/REAXYS Number:
969346
MDL number:
€ 396,95
Listenpreis€ 467,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
105 °C
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
InChI key
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - |
| mp 105 °C | mp - | mp - | mp 175-180 °C (dec.) (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B2377-50G | 04061833426746 |