Fortfahren mit
B1557
Hyaluronan biotin sodium salt
≥97%, soluble powder
Synonym(e):
Hyaluronic acid biotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
soluble powder
mol wt
≥700 kDa
loss
≤5% loss on drying
color
white to tan
storage temp.
2-8°C
Application
Highly sensitive probe for detecting nanogram levels of hyaluronan binding proteins (hyaladherins).
Hyaluronan biotin (HA-biotin) may be used as a specific bioaffinity probe to detect HA-binding proteins (hyaladherins), HA-receptors and HA-binding components in tissues and cells. Hyaluronan biotin may be used in the development of affinity binding systems for the immobilization and purification of hyaladherins.[1] HA-biotin may be used in hydrogel development and for drug targeting.[2]
Other Notes
From cocks comb or fermentation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
92449091456814407
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
soluble powder
form
(Solid chunks, fibers or powder)
form
powder or chunks (or fibers)
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to tan
color
white to pale yellow
color
white to off-white
color
colorless to white
mol wt
≥700 kDa
mol wt
-
mol wt
average Mw 20,000-40,000 Da
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B1557-5MG04061833426197
Questions
  1. What should B1557 be diluted in?
    1 answer
    1. This product is water soluble. The maximum solubility has not been determined, however, general usage concentrations range from 1 - 2 %. Higher concentrations may become viscous. Heating the solution to 50-60 °C for 5-10 minutes may increase solubility.