Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
220-230 °C (dec.)
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color colorless to white | color - | color - | color white to off-white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| cation traces Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14407-500MG | 04061838735348 |
| 14407-100MG | 04061833267882 |