Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 € 103,70 |
Über diesen Artikel
€ 103,70
Listenpreis€ 122,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C50H73N13O11/c51-22-8-7-17-33(52)42(66)58-34(18-9-23-55-50(53)54)46(70)63-26-12-21-40(63)48(72)62-25-10-19-38(62)44(68)56-29-41(65)57-35(27-31-13-3-1-4-14-31)43(67)60-37(30-64)47(71)61-24-11-20-39(61)45(69)59-36(49(73)74)28-32-15-5-2-6-16-32/h1-6,13-16,33-40,64H,7-12,17-30,51-52H2,(H,56,68)(H,57,65)(H,58,66)(H,59,69)(H,60,67)(H,73,74)(H4,53,54,55)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-/m0/s1
InChI key
AILVBOHFGXNHCC-TZPCGENMSA-N
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form film |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827) | Gene Information human ... BDKRB1(623) | Gene Information - | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Lys-des-Arg9]-Bradykinin ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/243/654/875b21a3-4193-47d7-ad75-ca64fc8897d7/640/875b21a3-4193-47d7-ad75-ca64fc8897d7.png)
![des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/349/954/df5fe325-b9df-4769-80d8-10a3c754de46/640/df5fe325-b9df-4769-80d8-10a3c754de46.png)