Fortfahren mit
SML1455
DAA-I acetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-L-Isoleucine-2-10-Angiotensin I acetate salt, Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu acetate, RVYIHPFHL acetate, [Des-Asp1-Ile5]angiotensin I, des-Asp-angiotensin I acetate, des-aspartate-angiotensin-I acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H84N16O11 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1181.39 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DAA-I (des-aspartate-angiotensin-I) is an agonist on the angiotensin AT1 receptor and releases prostaglandins which mediate its actions. DAA-I administer at doses lesser than Km of metabolizing enzymes antagonize the deleterious actions of angiotensin II. DAA-I appear function in vivo as a physiological antagonist to angiotensin II.
DAA-I (des-aspartate-angiotensin-I) is an agonist on the angiotensin AT1 receptor.
Des-aspartate-angiotensin I (DAA-I) is a nine-amino acid angiotensin peptide and a metabolite of angiotensin DAA-I mediates attenuation of early inflammatory processes and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) formation in animal models.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1374A0911SML2756
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
film
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
color
colorless
color
white to beige
color
white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)