Fortfahren mit
B1403
Boc-L-alaninal
≥98%
Synonym(e):
Boc-L-alanine aldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 371,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Boc-L-alaninal, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI key
OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CTSK(1513)
Application
Boc-L-alaninal is used as a reagent for organic synthesis of C(26)-C(32) Oxazole Fragment of Calyculin C and other molecules.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15052A2628589551
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (CP)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... CTSK(1513)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B1403-1G04061826055946