Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.30
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-621-5
Beilstein/REAXYS Number:
1892073
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-9(15-13(18)22-14(2,3)4)12(17)21-11-7-5-10(6-8-11)16(19)20/h5-9H,1-4H3,(H,15,18)/t9-/m0/s1
InChI key
SUHFNHHZORGDFI-VIFPVBQESA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥96.0% (HPLC) | description ≥98% | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥97.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?