Fortfahren mit
B010
Benextramin -tetrahydrochlorid
Synonym(e):
BHC, Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane), Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane);, N,N′′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[N′-(2-methoxyphenylmethyl)-1,6-hexanediamine] dihydrochloride, N,N′-Bis(6-[o-Methoxybenzylamino]hexyl)cystamine, N,N′-Bis(6-[o-methoxybenzylamino]hexyl)cystamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H54N4O2S2 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
736.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
215-181-3
MDL number:
SMILES string
Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCSSCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)