Fortfahren mit
A9917
Anti-Maus-IgG (Fab-spezifisch)–Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)–HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
222
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, western blot: 1:80,000-1:160,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist ein Glykoprotein-Antikörper. IgG gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Ein Immunglobulin hat zwei schwere und zwei leichte Ketten, die durch eine Disulfidbindung verbunden sind. Die Maus hat fünf Immunoglobulinklassen - IgM, IgG, IgA, IgD und IgE. Maus-IgG haben vier eindeutige Isotypen, nämlich IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3.
Immunogen
Aufgereinigtes Maus-IgG-Fab-Fragment
Application
Die murinen IgG-Spiegel wurden in Gehirnabszesshomogenaten mittels ELISA unter Verwendung von HRP-konjugiertem Anti-Maus-Fab-spezifischem Antikörper als Nachweisantikörper quantifiziert.
Der Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Antikörper (Fab-spezifisch) wird in der Immunfluoreszenz-Analyse, im ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) und beim Immunblotting eingesetzt.
Der Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Antikörper (Fab-spezifisch) der Ziege kann für Western-Blot-Assays verwendet werden. Dieses Produkt kann auch für direkte ELISA (1:60.000)- und IHC (1:150)-Anwendungen eingesetzt werden.
Rinder-CVEC und menschliches Epidermoidkarzinom A431-Zelllysate wurden mittels Western Blot unter Verwendung von HRP-konjugiertem Anti-Maus-IgG-Antikörper (Fab spezifisch) als Sekundärantikörper in einer 1:3.000-Verdünnung analysiert.
Biochem/physiol Actions
Die Spezifizität der Anti-Maus-IgG-Peroxidase (Fab-spezifisch) wird vor der Konjugation mittels Immunelektrophorese (IEP) bestimmt. Durch IEP werden einzelne Präzipitatbögen gegen normales Mausserum, Maus-IgG und das Fab-Fragment von Maus-IgG beobachtet, während gegen das Fc-Fragment von Maus-IgG oder Human-IgG keine Reaktion festgestellt wird. Bindet alle Maus-IgG.
Immunglobulin G (IgG) reguliert Immunantworten wie Phagozytose und ist an der Entstehung von Autoimmunerkrankungen beteiligt. IgG1 reguliert die Komplementfixierung, Opsonisierung und antikörperabhängige, zellvermittelte Zytotoxizität in Mäusen. IgG ist an Hypersensitivität vom Typ II und Typ III beteiligt.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %.
Preparation Note
Adsorbiert, um die Hintergrundfärbung mit menschlichen Proben zu verringern.
Bei 2 bis 8 °C bis zu einem Monat haltbar. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Hergestellt mittels der zweistufigen Glutaraldehydmethode nach Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3682A2554A2304
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, western blot: 1:80,000-1:160,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, western blot: 1:80,000-160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane)
technique(s)
direct ELISA: 1:70,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of Hela cells (5-10 μg/mL)
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue section, western blot: 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9917-1ML04061838443724