Fortfahren mit
A9525
Angiotensin II human
≥93% (HPLC), powder
Angiotensin II human
Synonym(e):
1-8-Angiotensin I, 5-Isoleucin-Angiotensin II, Ang II, Angiotensin 2, Angiotensin II, DRVYIHPF, Hypertensin, Ile(5)-Angiotensin II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,60
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 617,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H71N13O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1046.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
€ 38,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
1.2-10.4% acetate
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
  • Angiotensin II (angII), human wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen seiner Wirkung auf die durch Interleukin-1β– vermittelte Inselzellenentzündung und β-Zell-Dysfunktion
  • zum Bestimmen, ob angII spezifische Calcineurin-abhängige NFAT (nuclear factor of activated T-cells)-Isoformen in Kardiomyozyten aktiviert
  • zum Untersuchen der Wirkung von systemischen angII-Infusionen auf die glomeruläre Permeabilität in vivo[1]
  • zum Einleiten von Bauchaortenaneurysmen (BAA) in ApoE-Knockout-Mäusen für experimentelle Studien[2]
  • zum Untersuchen der Wirkung einer angII-Infusion auf den Katabolismus von atrialen verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA, branched-chain amino acids) in männlichen C57/BL6-Mäusen[3]
  • zum Überprüfen der Wirkung von angII auf die Plasmatriglyceridproduktion und den Zusammenhang mit Insulinresistenz in gesunden Ratten
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II (angII) ist ein kardiovaskuläres[4] Octapeptid-Hormon, das die Herz-, Nieren-, Gefäß- und Gehirnaktivitäten beeinflusst. Angiotensin II im Blut wird durch Renin und das Angiotensin-konvertierende Enzym (ACE) aus Angiotensinogen gebildet. Es bindet an spezifische Rezeptoren, die auf allen Zellmembranen vorhanden sind. Es wird mit Vasokonstriktion, Anregung des Wachstums der glatten Gefäßmuskelzellen, Stimulation der Protoonkogen-Expression, Modulation der Myokardhypertrophie, Nierenversagen und Fibrose assoziiert[5]AngII spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks durch den Renin-Angiotensin-Aldosteron(RAAS)-Signalweg.[6]
Features and Benefits
Die Reinheit unseres humanen Angiotensin II (Ang II) wurde verifiziert, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten (HPLC und Peptidgehalt). Die Peptidsequenz ist DRVYIHPF.
Analysis Note
Peptidgehalt mindestens 75 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9650HPA001557SML1455
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
film
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensin II human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9525-25MG04061842665464
A9525-5X1MG04061833402894
A9525-1MG04061835553709
A9525-5MG04061833402887
A9525-10MG04061835540662
A9525-50MG04061833402870
Questions
  1. What is the molar mass of human Angiotensin II (A9525)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this material is 1046.18 g/mol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review