Fortfahren mit
A9473
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 2159P, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
€ 176,80
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 749,00
€ 636,65
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41106514
Volume:
5—100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2159P
€ 176,80
Listenpreis€ 208,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
5-100 μL
volume
5—100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100 μl/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100 μl/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100 μl/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100 μl/20-200 μl
  • Socorex/Wheaton Calibra/822 10-100 μl
  • Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
General description
Extended length for reaching the bottom of 12 × 75 tubes and vials
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2973Z569771Z569763
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2140
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149P
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
5—100 μL
volume
1—100 μL
volume
0.1—10 μL
volume
0.5—20 μL
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless , colorless tip
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9473-1CS04061826742457
A9473-1PAK04061826742464