Fortfahren mit
A9418
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 832,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.950,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
€ 486,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.0-5.6
solubility
H2O: 40 mg/mL
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Rinderserumalbumin ist ein Modellprotein in verschiedenen Studien und besteht aus 583 Aminosäuren. Es ist ein wasserlösliches Protein mit einem Molekulargewicht von 66,4 kDa. Sechs α-Helices bilden drei homologe Domänen von BSA. Je nach pH-Wert durchläuft es eine reversible konformative Isomerisierung. Die native Struktur des Proteins wird bei Erhitzung reaktiv und flexibel.
Application
Rinderserumalbumin wurde in Waschlösung für durchflusszytometrische Analysen, Gewebeaufschlusslösung und Blockierungslösung für Enzym-Immunoassays (ELISA) eingesetzt. Es wurde ebenfalls im Resuspendierungspuffer für die Durchflusszytometrie verwendet.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin wird verbreitet als Zellkulturmedienzusatz verwendet, insbesondere für serumfreie Medien. Es bietet zahlreiche Vorteile wie z.B. Schutz vor oxidativer Schädigung und Stabilisierung anderer Medienbestandteile wie Fettsäuren und Pyridoxal.
Preparation Note
Dieses oft als Cohn-Fraktion V bezeichnete Produkt wird nach einer modifizierten Methode der Cohn-Fraktionierung mit kaltem Ethanol hergestellt.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3156B6917A3608
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Verwandter Inhalt
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9418-100G04061835568109
A9418-500G04061835568123
A9418-6X100G04061832310824
A9418-50G04061835522569
A9418-5G04061835507214
A9418-10G04061835568116
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is BSAS A9418, Protease-free and suitable for Organoid Culture (Growth Factor preparations)? This Cat# doesn't say Fraction-V? Is it protease free or not?
    1 answer
    1. This product is Cohn fraction V Albumin prepared by a modified method of Cohn cold alcohol precipitation. It is not tested for protease content. It is suitable for general cell culture applications, so it is expected to be suitable for organoid culture. Please refer to the Albumin Application Selection Guide at the link below for additional details and navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to 'View Sample CoA', or to access a lot-specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  2. Hello, Can you send me the amino acid sequence and the Uniprot or PDB file?
    1 answer
    1. Historically, the molecular weight of BSA has been cited as 66,1201 or 66,2672. However, it was revised in 1990 to 66,4303. All three values are based on amino acid sequence information available at the time of publication. The complete sequence can be found in the UniProt
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02769/entry
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/250/584/a9418pis.pdf
      Helpful?
  3. I make a mistake to put this BSA powder  (A9647-100G) in the room temperature for 39 hours. Can it still work?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8 °C, but it is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  4. Would it be safe to use product A9418 if it was accidentally stored at -20°C for approximately 24 hours, even though it is intended to be stored at 2-8°C?
    1 answer
    1. The performance of the item after storing it at -20°C cannot be guaranteed, and testing its functionality is recommended.
      Helpful?
  5. Can BSA ever contain alpha1 anti-trypsin as a contaminant?
    1 answer
    1. The available Bovine Serum Albumin products are not tested for the presence of alpha-1 antitrypsin (AAT). AAT is typically found in Bovine Serum, however, it is unknown if the isolation and purification methods employed in the production of BSA would degrade this protein. A brief search of the literature shows AAT has a molecular weight range of 45 - 52 kDa. It is irreversibly degraded at pH levels below 5. A further review of the literature on potential removal or purification would be recommended.