Fortfahren mit
A3156
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, γ-irradiated, Globulin Free, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤10% water (Karl Fischer)
€ 598,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (5g/50ml)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
BSA is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5-7 it contains 17 intrachain disulfide bridges and 1 sulfhydryl group.
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. Albumin is the most abundant plasma protein in humans.
Application
Bovine serum albumin has been used:
  • to prevent sticking of the chromosome to the glass micropipette for elasticity measurements using aspiration
  • to block lung homogenates in the plate for mucin protein enzyme-linked immunosorbent assay
  • in alginate solution as a protein model for drug release kinetics investigation
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. BSA acts as a vital constituent in the cell culture media and favors human embryonic stem cells (hESC) differentiation.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9418B6917A2153
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)