Fortfahren mit
A9169
Anti-Kaninchen-IgG-(Gesamtmolekül)-Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti Rabbit Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Anti Rabbit Antibody Sigma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB CL
Citations:
459
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Ein Immunglobulin hat zwei schwere und zwei leichte Ketten, die durch eine Disulfidbindung verbunden sind. IgG ist eine wichtige Klasse von Immunglobulinen. Bei Kaninchen-IgG wird weiter zwischen fünf Klassen unterschieden: IgM, IgG, IgA, IgD und IgE. Es gibt nur eine IgG-Variante mit einer Disulfidbrücke zwischen den schweren Ketten.
Kaninchen-IgG gegen Zielproteine werden häufig als Primärantikörper in verschiedenen Forschungsanwendungen eingesetzt. Daher sind sekundäre Kaninchen-IgG, die an ein erfassbares Substrat konjugiert sind, nützlich für die Analyse von Zielproteinen.
Der Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-Peroxidase-Antikörper der Ziege bindet alle Kaninchen-IgG.
Immunogen
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG
Application
Der Anti-Kaninchen-IgG-(Gesamtmolekül)-Peroxidase-Antikörper wird für Western Blot verwendet.
Der Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-Peroxidase-Antikörper der Ziege wird für Immunblot-Assays (Verdünnung 1:1.000) verwendet. Dieser Antikörper kann auch für ELISA (1:5.000)- und IHC (1:400)-Anwendungen eingesetzt werden.
Es wurden eine Ko-Immunpräzipitation und eine Western-Blot-Analyse von C33A-Zelllysaten durchgeführt, wobei HRP-konjugiertes Anti-Kaninchen-IgG von der Ziege als Sekundärantikörper verwendet wurde.
Zellassoziierte Proteinproben aus E. coli-Kulturen wurden mittels Western Blot unter Verwendung von HRP-konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG der Ziege als Sekundärantikörper analysiert.
Biochem/physiol Actions
Die Spezifität der Peroxidase-konjugierten Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper wird durch Immunelektrophorese (IEP) gegenüber normalem Kaninchenserum und Kaninchen-IgG bestimmt.
Immunglobuline sind Glykoproteinantikörper, die verschiedene Immunreaktionen modulieren. Immunglobulin G ist an Hypersensitivität vom Typ II und Typ III beteiligt. Sie unterstützt die Opsonisierung, die Komplementfixierung und die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %
Preparation Note
Zubereitung durch die zweistufige Glutaraldehyd-Methode.
Zur regelmäßigen Verwendung bei 0-5 °C lagern. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0545A8275A6154
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
-
species reactivity
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for coating and OPD substrate, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Danger
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9169-2ML04061838443694