Fortfahren mit
A9080
Albumin -Lösung human
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
29.5-35.0% protein (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
€ 429,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
concentration
29.5-35.0% protein (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin ist das am reichlichsten vorkommende Protein im Blutplasma. Die Leber produziert Humanalbumin.[1] Humanserumalbumin durchläuft drei verschiedene posttranslationale Modifikationen: Oxidation, Glykation und S-Nitrosylierung. Modifikationen treten in der Regel auf der Oberfläche des globulären Proteins auf und haben keinen signifikanten Einfluss auf die Konformation. Die Modifikation wirkt sich jedoch stark auf die Bindung von Fettsäuren und Arzneimittelmolekülen aus.
Humanserumalbumin durchläuft drei verschiedene posttranslationale Modifikationen: Oxidation, Glykation und S-Nitrosylierung. Modifikationen treten in der Regel auf der Oberfläche des globulären Proteins auf und haben keinen signifikanten Einfluss auf die Konformation. Die Modifikation wirkt sich jedoch stark auf die Bindung von Fettsäuren und Arzneimittelmolekülen aus.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6784A4327A8763
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)