Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 | |
| 200 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,00 | |
| 1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 289,00 | |
| 5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 982,00 |
Über diesen Artikel
€ 60,30
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
10-20 units/mg protein
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- im Standard 1-Phosphofructokinase aus Kaninchenmuskel (RPFK-1)-Assay
- als Standard bei der Charakterisierung von metabolischen Enzymen aus glaukomatösem Gewebe[1]
- im Fructose-2,6-bisphosphat-Assay von menschlichen Zelllinien[2]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 10-20 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity 800-1,200 units/mg protein |
| biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| foreign activity glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, pyruvate kinase ≤0.1% | foreign activity Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02% | foreign activity glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05% | foreign activity pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldolase aus Kaninchenmuskel
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8811-200UN | 04061833400739 |
| A8811-100UN | 04061833400715 |
| A8811-5KU | 04061833627747 |
| A8811-1KU | 04061833400722 |