Fortfahren mit
A2714
Aldolase aus Kaninchenmuskel
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
Synonym(e):
D-Fructose-1,6-bisphosphat-D-glyceraldehyd-3-phosphatlyase, Fructose-diphosphataldolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,80
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-781-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥8.0 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
€ 76,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥8.0 units/mg protein
composition
Protein, ≥80% biuret
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
storage temp.
−20°C
Application
Aldolase wird zur Umwandlung von Fructose-1,6-diphosphat zu Dihydroxyacetonphosphat und Glyceraldehyd-3-phosphat eingesetzt. Aldolase aus Kaninchenmuskel wird zur stereospezifischen Deprotonierung von DHAP C3 verwendet . Produkt A2714 ist im Wesentlichen sulfatfrei und enthält Citratpuffersalze.
Biochem/physiol Actions
Aldolase ist an der Glucogenese, dem Calvin-Zyklus und der Glycolyse beteiligt. Aldolase aus Kaninchenmuskel ist eine Aldolase der Klasse I, die kovalente Schiff-Basen-Zwischenprodukte bildet. Die aktive Stelle von Aldolase ist das Zentrum der α/β 8-Fass-Proteinfaltung .
Physical form
Im Wesentlichen sulfatfrei, enthält Citratpuffersalze
Other Notes
Eine Einheit wandelt je Minute bei einem pH-Wert von 7,4 und 25 °C 1,0 μmol Fructose-1,6-diphosphat zu Dihydroxyacetonphosphat und Glyceraldehyd-3-phosphat um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8811P3397T2391
description
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
specific activity
≥8.0 units/mg protein
specific activity
10-20 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥4,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.1%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, lactic dehydrogenase ≤0.03%
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.1%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%, phosphoglucose isomerase ≤0.01%, pyruvate kinase ≤0.05%
foreign activity
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%, 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldolase aus Kaninchenmuskel
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this product be used as the protein molecular weight standard (representing 160kDa) in the SEC chromatography analysis?
    1 answer
    1. While the total molecular weight of aldolase is reported to be 160 kDa, this enzyme has not been tested for use as a molecular weight marker. Suitability would have to be determined by the end users.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight (MW) of the product?
    1 answer
    1. The molecular weight of aldolase from rabbit muscle is 161,000 daltons, and it is a tetramer composed of subunits of 40,000 daltons. This information is detailed in the research article: "The molecular weight of rabbit muscle aldolase and the properties of the subunits in acid solution" by Sia, C.L., and Horecker, B.L., published in the Arch. Biochem. Biophys. journal, volume 123, issue 1, pages 186-194 in 1968.