Fortfahren mit
A8592
Monoklonale ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) in Maus hergestellte Antikörper
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, Mouse monoclonal
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 730,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.470,00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.980,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106514
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
1904
€ 730,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GPX1(2876)
General description
Die monoklonale Anti-FLAG M2-Peroxidase ist ein Maus-IgG-Antikörper, der kovalent an Meerrettichperoxidase (HRP) konjugiert ist. Der Antikörper bindet an FLAG Fusionsproteine und erkennt das FLAG Epitop an N-terminalen, Met-N-terminalen, C-terminalen und internen FLAG Peptiden.
Application
Empfohlene Verdünnung für Immunzytochemie und Western Blot 1:100 bis 1:1000
Empfohlene Verdünnung für ELISA 1:20.000
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Für die einfache Detektion in einem Schritt mittels Immunzytochemie, ELISA oder Western Blot. Besonders hilfreich für den Nachweis von FLAG-Fusionsproteinen, die im Wirtsorganismus Maus exprimiert werden, wo sekundäre Anti-Maus-Antikörper unter Umständen eine Kreuzreaktivität verursachen.
Physical form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, enthält 50 % Glycerin plus Konservierungsmittel und Stabilisator.
Preparation Note
Die ANTI-FLAG M2-Peroxidaselösung in Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS) verdünnen: 0,05 M Tris, pH 7,4, mit 0,15 M NaCl.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9469F3040SAB4301135
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
(Bioreactor)
biological source
rabbit
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Verwandter Inhalt
Linda Brunotte et al.
Journal of virology, 85(1), 324-333 (2010-10-29)
The 200-kDa L protein of arenaviruses plays a central role in viral genome replication and transcription. This study aimed at providing evidence for the domain structure of L protein by combining bioinformatics with a stepwise mutagenesis approach using the Lassa
Mickaël Lelek et al.
Nature communications, 6, 6483-6483 (2015-03-07)
The molecular mechanisms that allow HIV to integrate into particular sites of the host genome are poorly understood. Here we tested if the nuclear pore complex (NPC) facilitates the targeting of HIV integration by acting on chromatin topology. We show
Peter Dy et al.
Nucleic acids research, 36(9), 3101-3117 (2008-04-12)
The group C of Sry-related high-mobility group (HMG) box (Sox) transcription factors has three members in most vertebrates: Sox4, Sox11 and Sox12. Sox4 and Sox11 have key roles in cardiac, neuronal and other major developmental processes, but their molecular roles
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8592-5X1MG04061833396889
A8592-.2MG04061835511761
A8592-1MG04061833392409
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I am currently using your product A8592 HRP in my analytical method with QuantaBlu fluorescence substrate complex. Is it possible to use TMB substrate instead of QuantaBlu fluorescence substrate with the A8592 HRP conjugate?
    1 answer
    1. A8592 is an HRP-conjugated antibody. The product information sheet can be downloaded here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/306/a8592dat-mk.pdf
      Although we do not routinely test 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) in-house, it is a standard chromogenic substrate for horseradish peroxidase, so it is expected to work with the A8592 conjugate.
      QuantaBlu from ThermoFisher is a fluorogenic substrate; TMB is colorimetric.
      You should expect lower sensitivity with TMB compared with QuantaBlu, as fluorescence detection generally offers higher sensitivity.
      The TMB-HRP reaction produces a soluble end-product that is blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 nm or 650 nm.
      The reaction may be stopped with acid, resulting in a yellow solution that is read at 450 nm.
      Published protocol for use of A8592 together with TMB include:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3709174/pdf/cpb-0026-0363.pdf
      https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.869825/full
      https://www.nature.com/articles/s41556-024-01448-1
      Helpful?
  2. What are the appropriate storage conditions for Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody?
    1 answer
    1. This product ships on wet ice and it is recommended to store the undiluted antibody at 0 to -20°C.  Once diluted, repeated freezing and thawing is not recommended.
      Helpful?
  3. Can product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, be used for immunohistochemistry?
    1 answer
    1. The product cannot be used on paraffin embedded tissue sections, but it does work on fixed culture cells (as indicated on the Product Information Sheet) and also may work on frozen sections.
      Helpful?
  4. How is Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, supplied?
    1 answer
    1. Product No. A8592, ANTI-FLAG M2-peroxidase is supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate, pH 7.4, containing 150 mM NaCl and 50% glycerol, plus stabilizer and preservative.  The conjugate protein concentration is approximately 1 mg/ml.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. I am getting a high background on my Western blots using Product No. A8592, Monoclonal Anti-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody.  What can I do to fix this?
    1 answer
    1. There is a troubleshooting guide provided at the end of the product information sheet.  Some suggestions include the following:  adjusting antibody titer, increase number of washes, increase stringency of washes by addition of 0.05% TWEEN 20 or 0.1% TRITON X-100 to the wash buffers, and/or increase the incubation and wash temperatures.
      Helpful?
  7. What concentration of Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, is recommended for my application?
    1 answer
    1. An antibody titer from 1:100 to 1:1000 is recommended for immunocytochemistry and Western blot.  Minimum antibody titer recommended for ELISA is 1:20,000.  Adjust antibody titer to maximize detection sensitivity and to minimize background.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews