SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
all
Konzentration
1.4 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence studies
Western Blotting (1 paper)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable