Fortfahren mit
A8016
Adenosin 5′-[β-thio]diphosphat Trilithiumsalz
≥80% (HPLC), P2Y receptor agonist., powder
Synonym(e):
ADP-β-S, Adenosin-5′-0-(2-thiodiphosphat) Trilithiumsalz, Ado-5′-PP[S]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 730,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Li3N5O9P2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.07
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin 5′-[β-thio]diphosphat Trilithiumsalz, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
General description
Substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems.
Application
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate is a substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems. Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate has been used to explore the myenteric control mechanisms of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters.
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt has been used to induce neuropathic pain in rats to study the effect of dorsal horn cannabinoid CB2 receptor activation on the expression of P2Y12 and P2Y13 (purinoceptors) receptors.
Biochem/physiol Actions
P2Y receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Non-hydrolyzable ADP analog
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1388D6392G7637
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)