Fortfahren mit
A1388
Adenosin-5′-[γ-thio]triphosphat Tetralithiumsalz
≥75% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
ATP-γ-S, Adenosin-5′-(3-thiotriphosphat) Tetralithiumsalz, Ado-5′-PPP[S]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 644,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Li4N5O12P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.98
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
298-862-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6265083
Assay:
≥75% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 25 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-[γ-thio]triphosphat Tetralithiumsalz, ≥75% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Application
Adenosin-5′-[γ-thio]triphosphattetralithiumsalz wird verwendet, um Pollenkörner zu behandeln, um die hemmende Wirkung von Adenosintriphosphat (ATP) oder seines Hydrolyseprodukts zu bestimmen. Es wird ebenfalls verwendet, um ein Thiophosphorylat-Zielprotein auszuwählen.
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-[γ-thio]triphosphat (ATP-γ-S) wird häufig als nicht hydrolysiertes ATP-Analogon für Studien auf die Wirkung der ATP-Bindung an ATP-Bindungsstellen in einer Vielzahl an Vorgängen, einschließlich extrazellulären Funktionen, eingesetzt. ATP-γ-S ist ein P2-Purin-Agonist, der die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+-Kanälen steigert. ATP-γ-S kann in Kinasereaktionen, die thiophosphorylisierte Proteine erzeugen, die resistent gegenüber Proteinphosphatasen sind, ATP ersetzen und die ATP-abhängigen Schritte beim Binden von Ubiquitin-Konjugaten an das 26S-Proteasom modulieren. ATP-γ-S moduliert durch Toll-like-Rezeptor 4 vermittelte Zellüberleben und Zelltod unterschiedlich.
Other Notes
Nicht hydrolysierbares ATP-Analogon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2647A8016119120
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)