Fortfahren mit
A7631
(+)-Natrium-L-ascorbat
crystalline, ≥98%
(+)-Sodium L-ascorbate
Synonym(e):
L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz, Vitamin C Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NaO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.11
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
€ 68,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
Ascorbinsäure, auch als Vitamin C bekannt, ist ein wasserlösliches Vitamin. L-Ascorbinsäure ist ein Reduktionsmittel.[1]
Application
(+)-Natrium-L-ascorbat wird wie folgt verwendet:
  • als eine Komponente von Schneidelösung zum Lagern von Hirnschnitten aus Ratten
  • als Komponente von interner Patch-Pipetten-Lösung zur Bildgebung von Ca2+-Transienten, die durch Aktionspotenzial in Rattenhirnschnitten hervorgerufen werden
  • als Ergänzung für Kulturen von arteriellen glatten Muskelzellen (SMC – smooth muscle cell), um die Kollagenproduktion zu fördern
Biochem/physiol Actions
Ascorbinsäure weist antioxidative Eigenschaften auf. Sie ist ein primäres Substrat zum Entgiften von Wasserstoffperoxid. Ascorbinsäure ist ein Co-Faktor für die Synthese von adrenalen Steroiden und Katecholaminen. L-Ascorbinsäure (Vitamin C) ist ein wasserlösliches Molekül, das in einem breiten Spektrum von Anwendungen, einschließlich Zellkultur, als Reduktionsmittel, das die Verringerung von oxidativem Stress unterstützt, eingesetzt wird. L-Ascorbat kann durch biologische Systeme regeneriert werden.
Disclaimer
Kann sich während der Lagerung dunkel verfärben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11140PHR12791613509
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
-
form
crystalline
form
powder or crystals
form
-
form
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Natrium-L-ascorbat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. The storage temperature of L-Ascorbic acid(Cat# A4544) and Ascorbate(Cat# A7631) ?
    1 answer
    1. Both products may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review