Fortfahren mit
11140
(+)-Natrium-L-ascorbat
BioXtra, ≥99.0% (NT)
(+)-Sodium L-ascorbate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz, Vitamin C Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NaO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.11
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
color
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 642.6 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
Natriumascorbat, auch als Mineralascorbat bezeichnet, ist das Natriumsalz der Ascorbinsäure, die allgemein als Vitamin C bezeichnet wird. Dieses wasserlösliche Molekül findet verschiedene Anwendungen, insbesondere in der Zellbiologie, wo es als wichtiges Reduktionsmittel zur Minderung von oxidativem Stress dient. Seine Bedeutung erstreckt sich auch auf die biochemische Forschung, in der es als essenzieller Nährstoff sowohl für Menschen als auch für Tiere fungiert. Darüber hinaus fungiert Natriumascorbat als Co-Faktor für zahlreiche Enzyme, die am Zellstoffwechsel beteiligt sind, und spielt in der Metabolomik eine Rolle als endogenes Antioxidans, Coenzym und Metabolit.
In der biochemischen Forschung zeigt L-Ascorbinsäure-Natriumsalz seine Vielseitigkeit als Kollagenablagerungsverstärker und Elastogenese-Inhibitor. Diese Eigenschaften tragen zu seiner breiteren Anwendung zum Verständnis zellulärer Prozesse und Mechanismen bei und machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Erforschung verschiedener Bereiche der Biochemie, Metabolomik und Zellbiologie.
Vitamin C (Ascorbinsäure), ein Kohlenhydrat mit geringer Molekülmasse, weist eine En-Diol-Struktur auf. In der Natur ist es ein reichlich vorkommender, wasserlöslicher Elektronendonator. Vitamin C kommt in Obst und Gemüse reichlich vor.
Application
(+)-Natrium-L-Ascorbat wird wie folgt verwendet:
  • als Standard zum Untersuchen der antioxidativen und zytotoxikologischen Wirkung von Aloe-Vera-Nahrungsergänzungsmitteln
  • bei der Herstellung von Lösung B für den Nachweis der Mitochondrien-DNA-Replikation unter Verwendung von 5-Ethinyl-2′-desoxyuridin (EdU)
  • zum Herstellen von EdU-Markierungslösung
  • zum Herstellen von β-Galactosidase-Färbelösung
Biochem/physiol Actions
Vitamin C (Ascorbinsäure) dient als Reduktionsmittel. Es spielt eine wesentliche Rolle für die Gefäßfunktion.
Features and Benefits
  • Kann in der Forschung in den Bereichen Metabolomik und Biochemie verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ausgangsmaterial für die Synthese von Chiralbausteinen[1]; L-Ascorbinsäure, Prüfung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4034PHR12791613509
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
water: 642.6 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Natrium-L-ascorbat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Footprinting
    Used for hydroxyl radical DNA footprinting. Worked fine
    Helpful?