Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 | |
| 500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 862,00 |
Über diesen Artikel
€ 414,00
biological source
Bacillus subtilis
Quality Level
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥20 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/mg protein (Lowry) | specific activity ~30 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥250 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥60 units/mg protein |
| biological source Bacillus subtilis | biological source Bacillus subtilis | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanin-Dehydrogenase aus Bacillus subtilis
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7189-250UN | 04061838168511 |
| A7189-500UN | 04061838168528 |