Fortfahren mit
L2011
D-Laktische Dehydrogenase aus Lactobacillus leichmannii aus Lactobacillus leichmanii
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
(R)-Lactat:NAD+ Oxidoreduktase, D-LDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥250 units/mg protein (biuret)
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell Signalling D-lactate dehydrogenase belongs to the D-isomer-specific 2-hydroxyacid dehydrogenase family.[1] Lactate dehydrogenase (LD) is a tetramer consisting of two (H and M) subunits. It has five isozymes (LD1 to LD5) and this composition varies in different tissues. LD1 is abundant in the kidney, heart, and erythrocytes. LD5 is found in the liver and skeletal muscles.[2] LD is a ubiquitous molecule found in plants, yeast, mammals, and microorganisms and is a member of the oxidoreductase family.[3]
Biochem/physiol Actions
Lactic dehydrogenase (LDH)plays an important role in the glycolytic pathway where it converts pyruvate tolactate by using NAD+ as a co-factor. It is considered animportant molecule that can be used in cancer therapy as it acts as aglycolytic inhibitor. Inhibition of LDH is associated with blocking of aerobicglycolysis in tumour cells.[2]
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 6.0
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to D-lactate per min at pH 7.0 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3888L5135L2625
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
specific activity
150-500 units/mg protein
specific activity
≥60 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
-
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.03%
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)