Fortfahren mit
A6677
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro
synthetic (organicorganic), ≥97% (HPLC), fibronectin binding inhibitor, powder
Synonym(e):
Arginyl-Glycyl-Asparagyl-Serinyl-Prolyl-Alaninyl-Serinyl-Serinyl-Lysyl-Proline, RGDSPASSKP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H68N14O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1001.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic
organic)
€ 448,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI key
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
Application
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro has been used to test its effect on the adhesion of Hemophilus somnus in bovine brain endothelial cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro peptide comprises the RGD sequence and blocks β2-integrin-binding sites.[1]
Inhibits fibronectin binding to fibroblasts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8052A5686G1895
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)