Fortfahren mit
A6402
[Asn1, Val5]-Angiotensin II
≥97% (HPLC), angiotensin agonist, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,80
€ 36,38
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
€ 129,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H70N14O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1031.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 36,38
Listenpreis€ 42,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
[Asn1, Val5]-Angiotensin II, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H70N14O11/c1-26(2)39(61-42(67)33(12-8-18-55-49(52)53)57-41(66)32(50)23-38(51)65)45(70)58-34(20-29-14-16-31(64)17-15-29)43(68)62-40(27(3)4)46(71)59-35(22-30-24-54-25-56-30)47(72)63-19-9-13-37(63)44(69)60-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,64H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H2,51,65)(H,54,56)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,71)(H,60,69)(H,61,67)(H,62,68)(H,73,74)(H4,52,53,55)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-/m0/s1
InChI key
JYPVVOOBQVVUQV-CGHBYZBKSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
General description
Angiotensin II is a renin-angiotensin system (RAS) effector molecule, which binds to angiotensin II type-1 (AT1R) and angiotensin II type-2 (AT2R) receptors. The gene is located on human chromosome 3q24. Angiotensin II is mainly expressed in vessel walls, lung and kidney.
Application
[Asn1, Val5]-Angiotensin II has been used:
  • to study the effects of ACTH, serotonin, Ang II, carbachol and elevated [K+] on catecholamine and serotonin release
  • to induce cyclophilin D (CypD)–dependent mitochondrial vascular superoxide (O2. - ) production in hypertension
  • to increase the homocysteine-induced ER stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1 (HERPUD1) protein level in HeLa cells
Biochem/physiol Actions
Synthetic angiotensin agonist that is involved in the regulation of blood pressure, water consumption, and hydromineral balance in fish.
Angiotensin II functions as a vasoconstrictor and controls cardiovascular function. It maintains water-sodium homeostasis, modulates cellular proliferation and vascular remodelling of renin-angiotensin system. Angiotensin II has inflammatory effects.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2900A9525A8846
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6402-1MG04061826149317
A6402-5MG04061832674346
A6402-25MG04061832269054
Questions
  1. 水やPBSには溶けますでしょうか。また溶解度はいかがでしょうか。
    1 answer
    1. This product may be dissolved in water at 20 mg/ml and ethanol at 10 mg/ml. The solubility directly into PBS has not been evaluated.