Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,40 |
500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 220,00 |
2000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 352,00 |
5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 836,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Biological source:
potato
€ 65,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
potato
Quality Segment
type
Grade I
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
composition
Protein, 30-60%
storage temp.
−20°C
Application
Apyrase wird zur Hydrolysierung von Nukleosid-Triphosphaten und -Diphosphaten verwendet. Apyrase von Sigma wurde in Studien zur Hemmung der Thrombozytenaggregation eingesetzt.[1]
Mindestens zwei Isoenzyme kommen in verschiedenen Varietäten von S. tuberosum vor: eines mit einem hohen ATPase/ADPase-Verhältnis (∼10) und ein weiteres mit einem niedrigen Verhältnis (∼1).
Reaktion: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Reaktion: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
Apyrase wird in allen Eukaryoten und manchen Prokaryoten gefunden. Apyrase der Kartoffel spielt eine entscheidende Rolle für die Regulierung von Wachstum und Entwicklung. Apyrase ist an der Inaktivierung von synaptischem ATP, das als Neurotransmitter nach Nervenstimulation agiert, und an der Hemmung der ADP-induzierten Thrombozytenaggregation zur Verhinderung von Thrombosen beteiligt.[2] Für die Aktivität sind divalente Metallionen erforderlich, optimale Aktivität wird mit 5 mM Kalziumionen beobachtet.
Packaging
Auf Basis der ATPase-Einheiten verkauft.
Physical form
Teilweise aufgereinigtes lyophilisiertes Pulver, das Kaliumsuccinat enthält
Other Notes
Eine Einheit setzt bei pH-Wert 6,5 und einer Temperatur von 30 °C pro Minute 1,0 Mikromol anorganischen Phosphor frei.
Mischung aus Isoenzymen mit hohem und niedrigem Verhältnis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source potato | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| type Grade I | type - | type Grade VII | type Grade VII |
| ATPase activity ≥3.0 units/mg protein | ATPase activity ≥600 units/mg protein | ATPase activity ≥200 units/mg protein | ATPase activity ≥200 units/mg protein |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase aus Kartoffeln
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?