Fortfahren mit
A6043
Albumin, biotinamidocaproyl labeled bovine
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
€ 133,45
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥80% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
>80% protein (biuret)
€ 133,45
Listenpreis€ 157,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥80% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
concentration
>80% protein (biuret)
extent of labeling
≥8 mol biotin per mol albumin
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Albumin-biotin conjugate was used to develop a sensitive non-isotopic benzodiazepine receptor assay. The method can be generalized to other receptors.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium citrate buffer salts
Preparation Note
Prepared from albumin (A7638)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8549A2289N8159
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
-
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
assay
≥80% protein basis (biuret)
assay
≥80% protein basis (biuret)
assay
≥90% (Lowry)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6043-10MG04061833376829
A6043-5MG04061831151978