Fortfahren mit
A5922
Amifostin Trihydrat
≥97% (TLC), powder
Synonym(e):
2-(3-Aminopropyl)aminoethyl phosphorothioate, WR2721
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H15N2O3PS · 3 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
€ 573,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
InChI key
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Amifostine may provide renal protection during PRRT using somatostatin analogs by mitigating radiation damage and reducing the absorbed kidney radiation dose. Amifostine remediates the degenerative effects of radiation on the mineralization capacity of the murine mandible.
Biochem/physiol Actions
Radioprotective agent. Selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy. Selectivity is due to preferential uptake by normal tissues and subsequent metabolic activation to 2-(3-aminopropyl)aminoethanethiol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0103SML1924A5879
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)