Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,70 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 346,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-953-7
MDL number:
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Acetylthiocholine chloride has been used to determine the acetylcholine esterase activity of semen exosomes (SE). It has also been used as a substrate for acetylcholine esterase in microcalorimetric study of its kinetic parameters.
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase-Substrat und Agonist für nikotinische Acetylcholinrezeptoren.
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme plays an important physiological role in the neurotransmission process.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?