Fortfahren mit
A5598
Anti-cMyc in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-c-Myc antibody produced in rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 751,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
40
€ 751,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1.8-4 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:5,000
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
The Anti-c-Myc peroxidase conjugate rabbit antibody reacts with c-Myc tagged fusion proteins. It recognizes the c-Myc tag sequence expressed at either the amino- or the carboxyl-terminus.
Immunogen
Peptid entsprechend den Aminosäuren 408–425 des humanen c-myc-Proto-Onkogens, über einen C-terminalen hinzugefügten Cysteinrest an Maleimid-aktiviertes KLH konjugiert.
Application
Antibody is suitable for immunoblotting.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
N-terminal oder C-terminal markierte (Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu) c-Myc-Fusionsproteine.
Physical form
Solution in 0.01 M sodium phosphate buffer saline, pH 7.4, containing 0.05% MIT
Preparation Note
Prepared by the two-step glutaraldehyde method described by Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3956A5963SAB4501941
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5598-500UG04061833376089