Merck
C3956
Anti-cMyc in Kaninchen hergestellte Antikörper
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Myc Tag Polyclonal Antibody, c-Myc Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ARR, ICC, IF, IP, WB
Citations:
516
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Anti-c-Myc-Antikörper werden für den Nachweis der c-Myc-Tag-Sequenz auf c-Myc-markierten Fusionsproteinen eingesetzt. Diese polyklonalen Antikörper werden in Kaninchen produziert und erkennen die c-Myc-Sequenz am N-Terminus und am C-Terminus. C3956 ist ein affinitätsgereinigter Antikörper, der die Sensitivität der meisten Anwendungen erhöht.
MYC (MYC-Proto-Onkogen) ist ein Transkriptionsfaktor und ein Onkoprotein. Es ist auf dem Chromosom 8q24 lokalisiert. Das c-Myc-Gen codiert für einen Transkriptionsfaktor mit bHLH/LZ-Motiv („Basic Helix-Loop-Helix/Leucine Zipper“).
Immunogen
Peptid entsprechend den Aminosäuren 408–425 des humanen c-myc-Proto-Onkogens, über einen C-terminalen hinzugefügten Cysteinrest an Maleimid-aktiviertes KLH konjugiert.
Application
Der Antikörper wird für den Einsatz in Immunblotting, Immunpräzipitation und Immunfluoreszenz empfohlen.
.
Anti-c-Myc-Antikörper wurden für Western Blots und Immunfluoreszenz verwendet.
Biochem/physiol Actions
N-terminal oder C-terminal markierte (Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu) c-Myc-Fusionsproteine.
MYC (MYC-Proto-Onkogen) ist möglicherweise essenziell für die Krebsentstehung, -förderung und -therapieresistenz. Die Überexpression von MYC in DLBCL (diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom) führt zu schlechten Ergebnissen und invasiver Behandlung bei Therapie mit Rituximab plus Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP). Das c-myc-Onkogen (cellular myelocytomatosis) spielt eine wichtige Rolle bei der Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose. Es wirkt als Transkriptionsregulator bei der Genexpression.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)