Fortfahren mit
A5474
L-Asparaginsäure
Synonym(e):
(S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.230,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.930,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
EC Number:
200-291-6
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
MDL number:
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
L-Asparaginsäure ist eine der 23 proteinogenischen Aminosäuren. Es ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Sie wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Biochem/physiol Actions
Haupt-Neurotransmitter für schnelle synaptische Erregung.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11045157211189
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (T)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparaginsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)