Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
L-Asparaginsäure, BioUltra, ≥99.5% (T)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Application
- als Metabolit zur Untersuchung der Enzym-Metabolit-Interaktionen im zentralen Stoffwechsel von Escherichia coli mittels kernmagnetischer Resonanz (NMR)[2]
- in der Transmissionselektronenmikroskopie[3]
- als Bestandteil von Komplettmedien für die Zucht von Hefestämmen[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder | form - |
| assay ≥99.5% (T) | assay 98.5-101.0% | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| product line BioUltra | product line - | product line BioXtra | product line - |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| optical activity [α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparaginsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?