Fortfahren mit
A5268
Alcianblau 8 GX
powder
Synonym(e):
Alcianblau, Ingrain Blue 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 584,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.910,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-705-7
Colour Index Number:
74240
MDL number:
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 45-65%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
425 at 615-630 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
General description
Alcianblau 8GX, auch als Ingrain Blue 1 (blauer Präzipitatsfarbstoff 1) bekannt, ist ein basischer Kupferphthalocyanin-Farbstoff, dessen blaue Farbe auf seinen Kupfergehalt zurückzuführen ist. Alcianblau 8GX ist vierwertig, kationisch und wasserlöslich. Der Farbstoff bildet Salzbindungen mit den Säuregruppen der sauren Mucopolysaccharide.
Application
  • Alcianblau 8GX wird für die Färbung und Ausfällung von Glykosaminoglykanen und als Heteroglykanfärbung für neutrale, sulfatierte und phosphatierte Mucopolysaccharide sowie Glykosaminoglykane in Geweben wie Knorpel und extrazellulären Matrizen verwendet.
  • Es wird zur In-vivo-Visualisierung von intravaskulären Bong-han-Gängen und -Körperchen in Mausmodellen eingesetzt.
  • Es wird zur Entwicklung einer neuartigen histochemischen Färbemethode zur Bewertung mehrerer Atmungsparameter bei verschiedenen Spezies verwendet.
Biochem/physiol Actions
Die Alcianblau-Färbung lässt sich leicht mit der Periodsäure-Schiff-Reaktion (PAS) kombinieren. Die sauren Schleimstoffe im Gewebe werden selektiv angefärbt, und als Gegenfärbung wird in der Regel Kernechtrot verwendet. In Kombination mit der PAS-Reaktion können außerdem nicht substituierte Polysaccharide, neutrale Mucopolysaccharide, Muco- und Glykoproteine sowie Glykol- und Phospholipide visualisiert werden. Eine Essigsäure-Alcianblau-Lösung wird zum Färben verwendet, wobei carboxylierte und sulfatierte Proteoglykane selektiv gefärbt werden, wenn ein pH-Wert von 2,5 angewandt wird. Die Differenzierung zwischen Carboxyl- und Sulfatgruppen ist nur bei einem pH-Wert von 1 möglich.
Features and Benefits
Die gewünschten Färbemuster lassen sich durch Veränderung des pH-Werts und der Salzkonzentration erzielen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3157335630A9186
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
blue
color
dark blue
color
-
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcianblau 8 GX
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
In vivo visualization of Bonghan ducts inside blood vessels of mice by using an Alcian blue staining method
Yoo, et al.
Indian Journal of Experimental Biology, 46 (2008)
Histotechnology: A Self-instructional Text (3rd ed.)
Freida L. Carson & Christa Hladik
Histotechnology: A Self Instructional Text, 4th Edition (2009)
The quantitative determination of glycosaminoglycans in urine with Alcian Blue 8GX.
Whiteman P
The Biochemical Journal, 131, 351-357 (1973)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5268-25G04061833375655
A5268-100G04061833375631
A5268-10G04061833375648
Questions
  1. Is it normal for the pH of A5268 to be 1.5 instead of the usual 2.5?
    1 answer
    1. The product is provided in powder form. To ensure proper functioning of the solution, it is necessary to adjust the solution to achieve a pH of 2.5. Typically, a 3% acetic acid solution should approximate pH 2.5.