Fortfahren mit
A4848
Amyloid β-Protein Fragment 17-40
≥87% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥87% (HPLC)
Mol wt:
2393
assay
≥87% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
2393
composition
Peptide content, ≥75%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C110H178N26O31S/c1-22-61(17)90(106(162)118-51-80(141)121-71(43-55(5)6)99(155)125-70(39-41-168-21)97(153)132-85(56(7)8)104(160)116-48-78(139)114-49-82(143)130-87(58(11)12)108(164)134-89(60(15)16)110(166)167)136-109(165)91(62(18)23-2)135-93(149)63(19)119-79(140)50-115-95(151)68(36-30-31-40-111)124-101(157)74(46-77(113)138)127-103(159)76(53-137)122-81(142)52-117-105(161)86(57(9)10)133-102(158)75(47-84(146)147)128-96(152)69(37-38-83(144)145)123-92(148)64(20)120-98(154)72(44-65-32-26-24-27-33-65)126-100(156)73(45-66-34-28-25-29-35-66)129-107(163)88(59(13)14)131-94(150)67(112)42-54(3)4/h24-29,32-35,54-64,67-76,85-91,137H,22-23,30-31,36-53,111-112H2,1-21H3,(H2,113,138)(H,114,139)(H,115,151)(H,116,160)(H,117,161)(H,118,162)(H,119,140)(H,120,154)(H,121,141)(H,122,142)(H,123,148)(H,124,157)(H,125,155)(H,126,156)(H,127,159)(H,128,152)(H,129,163)(H,130,143)(H,131,150)(H,132,153)(H,133,158)(H,134,164)(H,135,149)(H,136,165)(H,144,145)(H,146,147)(H,166,167)/t61-,62-,63-,64-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-/m0/s1
InChI key
QKAFHCYMOBODRG-FZSVSODXSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Aβ fragment used to study aggregation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7973A2326A2201
assay
≥87% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
2393
mol wt
4350
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A4848-.5MG04061833416235