Merck
A7973
[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40
≥80% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
0.5 MG
€ 442,00
€ 442,00
Listenpreis€ 520,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4350
composition
Peptide Content, ≥70%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A4723A2326A5080
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
4350
mol wt
1324
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Application
Used to study the effect of Arg13 on Aβ aggregation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Suzuki et al.
The Journal of experimental medicine, 191(11), 1905-1920 (2000-06-06)
Shigella, the causative agent of bacillary dysentery, is capable of directing its movement within host cells by exploiting actin dynamics. The VirG protein expressed at one pole of the bacterium can recruit neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP), a downstream effector
L K Simmons et al.
Molecular pharmacology, 45(3), 373-379 (1994-03-01)
Amyloid beta peptide (A beta), the major protein constituent of senile plaques in patients with Alzheimer's disease, is believed to facilitate the progressive neurodegeneration that occurs in the latter stages of this disease. Early attempts to characterize the structure-activity relationship
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7973-.5MG04061833217429