Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.600,00 € 1.360,00 |
Über diesen Artikel
€ 113,00
Produktname
Luminol Natriumsalz,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (titration) | assay ≥97% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility 2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder and chunks | form powder or chunks | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4685-1G | 04061833374931 |
| A4685-25G | 04061833374948 |
| A4685-5G | 04061833374955 |