Fortfahren mit
A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
3-Aminophthalhydrazid, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-309-4
Beilstein/REAXYS Number:
383929
MDL number:
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Luminol is a chemiluminescent compound, which belongs to the class of cyclic acyl hydrazides. It exhibits chemiluminescence, when oxidized by oxidizing agents. Luminol may be associated with nausea, vomiting and mucosa irritation in eyes and skin.
Application
Luminol has been used in chemiluminescence assay.
Features and Benefits
Es wird für die Chemilumineszenz-Analyse beispielsweise von Metallkationen, Blut und Glucocorticoiden eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1230728.20071PHR8843
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
-
assay
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or chunks
form
-
form
crystals
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
318-320 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8511-25G04061835553679
A8511-5G04061835553686