Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 | |
| 500000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 708,00 | |
| 1000000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.130,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
≥1,000 units/mg solid
mol wt
27 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Optimaler pH-Bereich für Aktivität: pH 8,5–9
Rund 500–1.500 un/ml Achromopetidase können zur Lyse von Zellen mit einer Dichte von OD600 = 0,6 im Verlauf von 2 Stunden bei 37 °C verwendet werden.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1) | biological source - | biological source - | biological source bacterial (Staphylococcus sp.) |
| specific activity ≥1,000 units/mg solid | specific activity ≥20,000 units/mg solid | specific activity 2,000-5,000 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form partially purified powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for cell lysis | suitability - | suitability - | suitability suitable for microbiological tests |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Achromopeptidase aus Bakterien
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Verwandter Inhalt
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
Hier finden Sie Zelllyse- und Proteinextraktionsreagenzien wie Zelllysepuffer, Proteinextraktionskits, Extraktionsenzyme und andere Lyseverstärker zur Isolierung und Reinigung von Proteinen.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3547-500KU | 04061832699547 |
| A3547-100KU | 04061833361054 |
| A3547-1MU | 04061833361085 |