Fortfahren mit
A3281
N-(6-Aminohexyl)-5-chlor-1-Naphthalinsulfonamid -hydrochlorid
Synonym(e):
W7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21ClN2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6030174
Form:
powder
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
InChI key
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride has been used to study its effect of on coated pit staining.[1]
Biochem/physiol Actions
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) is a calmodulin antagonist. It can prevent calcium-dependent protein kinase, that is sensitive to phospholipid.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0657681629GF37370752
Tungsten powder, max. particle size 25 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF37370752
Tungsten
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A3281-100MG04061833267387
A3281-25MG04061833360606
A3281-250MG04061833267394