Fortfahren mit
681629
W-7, Hydrochlorid – CAS 61714-27-0 – Calbiochem
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC50 = 51 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 µM).
Synonym(e):
W-7, Hydrochlorid – CAS 61714-27-0 – Calbiochem, N-(6-Aminohexyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamid, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21ClN2O2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.87 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - QK0786000
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble, warm ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(c(ccc2)Cl)ccc1.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
InChI key
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und reversibler Calmodulin-Antagonist, der die Ca2+-calmodulin-abhängige Phosphodiesterase (IC50 = 28 µM) und die Myosin-leichte-Ketten-Kinase (IC50 = 51 µM) hemmt.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Myosin-leichte-Ketten-Kinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 51 µM Hemmung der Myosin-leichte-Ketten-Kinase; 28 µM Hemmung der Ca2+-calmodulin-abhängigen Phosphodiesterase
Other Notes
Caulfield, M.P., et al. 1991. Neurosci. Lett.125, 57.
Asano, M. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.251, 764.
Itoh, H., and Hidaka, H. 1984. J. Biochem.96, 1721.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Hidaka, H. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 4354.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
681625475880444200
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c