Fortfahren mit
A2831
Anti-Dinitrophenyl
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-DNP-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
DB, ELISA (d)
Citations:
5
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA, dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
isotype
IgE
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dinitrophenyl (DNP) is a hapten that is used for labeling primary or secondary probes in immunological analyses. Thus, anti-DNP antibody conjugated to a detectable substrate is a useful tool for the study of target proteins. Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody is specific for DNP.
Immunogen
DNP-KLH-Konjugat
Application
Der Antikörper kann zur experimentellen Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet werden.
Der Antikörper kann zur experimentellen Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet werden.Zur Einleitung einer systemischen Anaphylaxie wurde Mäusen 3 μg eines Anti-DNP-Maus-IgE injiziert, und zwanzig Stunden später wurde ihnen intravenös 500 μg DNP-BSA verabreicht. Zur Einleitung einer lokalen Anaphylaxie wurde Mäusen 10 ng Anti-DNP-Maus-IgE intradermal injiziert, und anschließend wurde ihnen eine intravenöse Injektion von 500 μg DNP-BSA verabreicht.
Wird zur Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet.
Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody can be used for ELISA (1:25,000) and dot blot (1:180,000) assays.
Physical form
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% BSA, and 50% glycerol and 15 mM Sodium azide
Analysis Note
Monoclonal Anti-DNP is tested to ensure minimal reactivity against bovine serum albumin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8406A1054A9469
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
clone
SPE-7, monoclonal
clone
SPE-7, monoclonal
clone
DI-22, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgE
isotype
IgE
isotype
IgG1
isotype
IgG1
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2831-.5ML04061837856112