Fortfahren mit
D8406
Anti-Dinitrophenyl-Antikörper, Maus monoklonal
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Dinitrophenyl, Monoklonaler Anti-DNP-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 977,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
116
€ 373,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
isotype
IgE
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dinitrophenyl (DNP) ist ein Hapten, das häufig zur Markierung von primären oder sekundären Sonden in immunologischen Assays eingesetzt wird. Daher ist der Anti-DNP-Antikörper nützlich für den Nachweis und die Analyse von Zielmolekülen. Der monoklonale Anti-DNP-Antikörper ist spezifisch für DNP.
Das IgE-Gen wird auf dem menschlichen Chromosom 14 codiert. IgE ist der am wenigsten zirkulierende Antikörper. Er ist jedoch wesentlich für das Hervorrufen einer Übersensibilitätsreaktion gegen Allergene.
Immunogen
DNP-KLH-Konjugat
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde sowie die zugehörigen "Peer Reviewed"-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Western Blot (1 Publikation)
Der Antikörper kann zur experimentellen Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet werden.
Der Antikörper kann zur experimentellen Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet werden.Zur Einleitung einer systemischen Anaphylaxie wurde Mäusen 3 μg eines Anti-DNP-Maus-IgE injiziert, und zwanzig Stunden später wurde ihnen intravenös 500 μg DNP-BSA verabreicht. Zur Einleitung einer lokalen Anaphylaxie wurde Mäusen 10 ng Anti-DNP-Maus-IgE intradermal injiziert, und anschließend wurde ihnen eine intravenöse Injektion von 500 μg DNP-BSA verabreicht.
Der monoklonale Anti-Dinitrophenyl-Antikörper eignet sich für die Verwendung in der Durchflusszytometrie und Immunzytochemie.
Monoklonales Antidinitrophenyl-spezifisches Maus-IgE wird für die Degranulation von Rattenmastzellen unter Verwendung eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts und Fluoreszenzspektrometers eingesetzt.
Wird zur Einleitung von kontrollierten allergischen Reaktionen oder als Quelle für Maus-IgE verwendet.
Biochem/physiol Actions
IgE wird von B-Zellen durch eine Klassenwechselrekombination als Reaktion auf Allergene produziert. IgE steht auch mit Mastzellen in Verbindung und wird als Reaktion auf Allergene, insbesondere bei Asthma und allergischer Rhinitis, reichlich produziert. IgE reguliert die Mastzellen-Homöostase und wird bei Lebensmittelallergien hochreguliert. IgE ist an der Pathogenese von Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis und systemischer Lupus erythematodes beteiligt. Der IgE-Spiegel wird durch andere auf dem Chromosom 14 befindlichen Gene moduliert, insbesondere bei Patienten mit Asthma. Patienten mit Mutationen auf dem Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) werden mit höheren IgE-Werten, genannt Hyperimmunglobulin-E-Syndrom (HIES), in Verbindung gebracht.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung kann das Produkt bei 2 bis 8 °C bis zu einem Monat aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung bei -20 °C in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2831SAB4200682A1054
clone
SPE-7, monoclonal
clone
SPE-7, monoclonal
clone
GG-7, monoclonal
clone
DI-22, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
-
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
isotype
IgE
isotype
IgE
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)