Fortfahren mit
A2754
Adenosin-5′-diphosphat Natriumsalz
≥95% (HPLC), bacterial, powder
Synonym(e):
ADP-Natriumsalz, ADP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O10P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 30,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-diphosphat Natriumsalz, bacterial, ≥95% (HPLC)
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
General description
Adenosin-5′-diphosphat (ADP) ist ein Adeninnukleotid, das durch seine Umwandlung zu ATP mittels FOF1-ATP-Synthasen an der Energiespeicherung und am Nukleinsäuremetabolismus beteiligt ist. ADP kann auch durch eine von Adenylatkinase katalysierte Reaktion von Adenylatmonophosphat (AMP) erhalten werden. ADP ist ein Thrombozytenagonist, der von den dichten Granula der Thrombozyten abgesondert wird. Es fördert die Thrombozytenaktivierung durch seine Wechselwirkung mit den ADP-Rezeptoren P2Y1 und P2Y12. Nach der Umwandlung zu Adenosin durch Ekto-ADPasen wird die Thrombozytenaktivierung durch Adenosinrezeptoren gehemmt.
Application
Adenosin-5′-Diphosphat-Natriumsalz wird wie folgt eingesetzt:
  • als Positivkontrolle der Thrombozytenaggregation zur Analyse der Antithrombozytenwirkung von aufgereinigtem Disintegrin mittels Aggregometrie
  • bei der Herstellung von Stammlösung für einen Mito-Stresstest
  • als Positivkontrolle bei der Durchflusszytometrieanalyse zur Untersuchung der Wirkung pentameren C-reaktiven Proteins (pCRP) und monomerem CRPs (mCRP) auf die CD62p(P-Selektin)-Expression von Thrombozyten.
  • als Thrombozytenagonist zur Stimulation der Thrombozytenaggregation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5285A5763A5638
biological source
bacterial
biological source
bacterial
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥96%
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. which ADP is readily soluble in water, the sodium salt or the product with out sodium salt
    1 answer
    1. Adenosine 5′-diphosphate sodium salt is soluble at up to 50mg/mL in H2O. Sodium salts frequently increase the solubility of poorly soluble molecules and compounds.
      Helpful?
  2. Is product A2754 FDA approved for use in testing patient samples (Platelet aggregation/function testing) at this time?
    1 answer
    1. No, the product A2754 is not FDA approved for testing patient samples for platelet aggregation/function testing at this time.
      Helpful?
  3. What is the solubility of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. ADP sodium salt is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL.
      Helpful?
  4. What are the spectral properties of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. The millimolar extinction coefficient of a pH 7 solution of ADP sodium salt is 15.4 at the absorbance maximum wavelength of 259 nm.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. ADP sodium salt is stable in solution for several months when stored at pH 7 and at -20 °C.  When a solution is stored at pH 7 and 4 °C, the solution is stable for several days. It is unstable in acid.
      Helpful?
  6. I see that the  molecular weight for Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754, on the website does not include sodium, water and solvent content. Why is that?
    1 answer
    1. The amount of sodium, water and solvent for ADP sodium salt will vary from lot to lot.  The specific lot information can be found on the certificate of analysis located at our website. To obtain the "true" molecular weight (so that one can calculate the molarity of a solution), the sodium, water and solvent amount must be added to the molecular weight listed on the website.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.