Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 € 147,05 | |
| 1 case | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 779,00 |
Über diesen Artikel
€ 147,05
Listenpreis€ 173,00Sparen Sie 15%material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibility
for use with Eppendorf 4810 .5-10 μl
Eppendorf Research/Reference .5-10 μl
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Mettler-Toledo VoluMate .5-10 μl
Nichiryo/BenchMate .5-10 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 .2-2 μl/1-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl
Transferpette Multi-Channel (Limited Draw) 2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| volume 0.5—10 μL | volume 100—1000 μL | volume 0.1—10 μL | volume 1—100 μL |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2079G | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2139 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2065E |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| material colorless | material colorless | material colorless | material colorless |
| packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging case of 4 packs, pack of 800 ea | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2723-1CS | 04061826742341 |
| A2723-1PAK | 04061826742358 |