Fortfahren mit
A265
ARL 67156 trisodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, ecto-ATPase inhibitor
Synonym(e):
6-N,N-Diethyl-β-γ-dibromomethylene-D-adenosine-5′-triphosphate trisodium salt hydrate, FPL 67156
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.070,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21Br2N5Na3O12P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
785.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ARL 67156 trisodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Gene Information
human ... ENTPD2(954)
General description
ARL 67156, a nucleotide/ATP analog is a competitive inhibitor of CD39.[1] This ecto-ATPase inhibitor[2] is presumed to be metabolically stable in biological studies due to its β, γ-dibromomethylene bridge.[1]
ARL-67156 preferentially inhibits the degradation of ADP compared to the degradation of ATP in the murine colon. It is commonly employed to inhibit ATP hydrolysis in tissue preparations.
Application
ARL 67156 trisodium salt hydrate has been used:
  • to prevent ATP degradation during cerebrospinal fluid extraction[3]
  • as an ATPase inhibitor in ATP quantification assay for preventing ATP degradation in cytoplasm and mitochondrion[4]
  • as an ecto-ATPase inhibitor to treat cancer cells for ATP release assay[5]
Biochem/physiol Actions
ecto-ATPase inhibitor; prevents metabolism of P2 purinoceptor agonists.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A166A2846M3808
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
off-white to light tan
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A265-25MG04061832945231
A265-5MG04061833359600
SAB4100313-200UL04061836269586
Questions
  1. What is the stability of Product A265, ARL 67156 trisodium salt hydrate, in solution (water)?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined. Various sources suggest that stock solutions may be stored in aliquots at ?20°C for 1 month and at ?80°C for 6 months. This information has not been validated.